1,2-Fenilenbis(dimetilsilano) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
43755.09
43755.04
43755.09EA
653
EUR
43755.09
43755.04
1,2-Fenilenbis(dimetilsilano) ≥98%
1,2-Fenilenbis(dimetilsilano)
Purity: 98%
CAS No.: 17985-72-7
Molecular Formula: C10H18Si2
Formula Weight: 194.43
Flash Point: 70°(158°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.898
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 101°/13mm
MDL No.: MFCD00142462
Formula:
C₁₀H₁₈Si₂ Pto. Ebullición: 101 °C (13 mmHg) Densidad: 0,898 Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00142462 Núm. CAS: 17985-72-7 |