2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 1% trimetilclorosilano
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
BSTFA+TMCS (99:1)
43939.06
43939.14
43939.22
43939.46
43939.06EA
54.4
EUR
43939.06
43939.14
43939.22
43939.46
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 1% trimetilclorosilano
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 1% trimetilclorosilano
CAS No.: 25561-30-2
Molecular Formula: C8H18F3NOSi2
Formula Weight: 257.40
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Physical Form: Liquid, Ampouled under argon
Density: 0.97
Refractive Index: 1.3840
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -10°
Boiling Point: 145-147°
Beilstein Reference: 3607620
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008269
Formula:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ MW: 257.40 g/mol Pto. Ebullición: 145…147 °C Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 0.97 Pto. de inflamación: 23 °C (73 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008269 Núm. CAS: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 UN: 2924 ADR: 3 III |