Hexabromopaladato de dipotasio ≥99.999% (metals basis) Pd ≥ 15.5%, Premion®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potassium hexabromopalladate(IV)
43947.03
43947.06
43947.03EA
116
EUR
43947.03
43947.06
Hexabromopaladato de dipotasio ≥99.999% (metals basis) Pd ≥ 15.5%, Premion®
Hexabromopaladato de dipotasio
Purity: 99.999%
CAS No.: 16919-74-7
Molecular Formula: K2PdBr6
Formula Weight: 664.04
Physical Form: Crystalline
Formula:
Br₆K₂Pd Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093651 Núm. CAS: 16919-74-7 |