3-Hidroxi-5-metilisoxazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hymexazol
44450.06
44450.14
44450.22
44450.06EA
56.4
EUR
44450.06
44450.14
44450.22
3-Hidroxi-5-metilisoxazol ≥97%
3-Hidroxi-5-metilisoxazol
Purity: 97%
CAS No.: 10004-44-1
Molecular Formula: C4H5NO2
Formula Weight: 99.09
Physical Form: Powder
Solubility: Soluble in alcohol, acetone, THF, chloroform
MDL No.: MFCD00144468
Formula:
C₄H₅NO₂ MW: 99.09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144468 Núm. CAS: 10004-44-1 EINECS: 233-000-6 |