5-(Clorometil)uracilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
44639.01
44639.03
44639.06
44639.01EA
55.4
EUR
44639.01
44639.03
44639.06
5-(Clorometil)uracilo ≥97%
5-(Clorometil)uracilo
Purity: 97%
CAS No.: 3590-48-5
Molecular Formula: C5H5ClN2O2
Formula Weight: 160.56
Physical Form: Powder
Formula:
C₅H₅ClN₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00218445 Núm. CAS: 3590-48-5 |