Potasio tetrabromoplatinato (II) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
45548.88
45548.ME
45548.88EA
672
EUR
45548.88
45548.ME
Potasio tetrabromoplatinato (II) ≥99.9% (metals basis)
Potasio tetrabromoplatinato (II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 13826-94-3
Molecular Formula: Br4K2Pt
Formula Weight: 592.90
Physical Form: Crystalline
Melting Point:
Formula:
Br₄K₂Pt MW: 592,89 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011376 Núm. CAS: 13826-94-3 EINECS: 237-536-1 |