Sodio hidróxido ≥99.99% (metals basis), beads/pellets
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Density: 2.13
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 316°
Merck Reference: 14,8627
UN No.: 1823
MDL No.: MFCD00003548
Formula:
NaOH Pto. Ebullición: 1390 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 316 °C Densidad: 2,13 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8,II IR: 01-2119457892-27 Índice Merck: 14,8627 |