Butanolato de titanio(IV) ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrabutanolato de titanio
77124.09 77124.22 77124.36
77124.09EA 38.7 EUR
77124.09 77124.22 77124.36
Butanolato de titanio(IV) ≥99%
Butanolato de titanio(IV)
Formula: C₁₆H₃₆O₄Ti
Pto. Ebullición: 310…314 °C
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 0,998
Pto. de inflamación: 41 °C (170 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009433
Núm. CAS: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 2924
ADR: 3,III