Sodio nitroprusiato dihidrato 99.0-102.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.0-102.0%
CAS No.: 13755-38-9
Molecular Formula: C5FeN6Na2O.2H2O
Formula Weight: 297.95 (261.92anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.72
Appearance: Dark red
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8649
UN No.: 1588
MDL No.: MFCD00149192
For chromatographic detection of peptides
Formula:
Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O Densidad: 1,72 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149192 Núm. CAS: 13755-38-9 EINECS: 238-373-9 UN: 1588 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,8649 |