p-Fluorotolueno-α-tiol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-Fluorotoluene-α-thiol, 4-Fluorobenzylmercaptan
A10126.03
A10126.06
A10126.03EA
46.1
EUR
A10126.03
A10126.06
p-Fluorotolueno-α-tiol 96%
p-Fluorotolueno-α-tiol
Purity: 96%
CAS No.: 15894-04-9
Molecular Formula: C7H7FS
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 72-74°/15mm
Beilstein Reference: 2242520
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040724
Formula:
C₇H₇FS MW: 142.2 g/mol Pto. Ebullición: 72…74 °C (15 mmHg) Densidad: 1.157 Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040724 Núm. CAS: 15894-04-9 EINECS: 240-031-9 UN: 2810 ADR: 6.1 III |