1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol hemihidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Clorobutanol hemihidrato
A10181.14 A10181.22
A10181.14EA 37.2 EUR
A10181.14 A10181.22
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol hemihidrato ≥98%
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol hemihidrato
Purity: 98% CAS No.: 6001-64-5 Molecular Formula: C4H7Cl3O.0.5H2O Formula Weight: 186.47 (177.46anhy) Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 98-100°(anhy) Boiling Point: 167° Beilstein Reference: 878167 Merck Reference: 14,2129 MDL No.: MFCD00004461
Formula: C₄H₇Cl₃O·0.5H₂O
MW: 372.93 g/mol
Pto. Ebullición: 167 °C
Pto. de fusión: 98…100 °C (anhidr.)
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004461
Núm. CAS: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6