3,5-Bis(trifluorometil)fenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
A10183.03 A10183.06 A10183.14
A10183.03EA 26.9 EUR
A10183.03 A10183.06 A10183.14
3,5-Bis(trifluorometil)fenol ≥97%
3,5-Bis(trifluorometil)fenol
Purity: 97% CAS No.: 349-58-6 Molecular Formula: C8H4F6O Formula Weight: 230.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: 20-21° Boiling Point: 97-98°/50mm Beilstein Reference: 2123670 MDL No.: MFCD00000386
Formula: C₈H₄F₆O
MW: 230.11 g/mol
Pto. Ebullición: 97…98 °C (50 mmHg)
Pto. de fusión: 20…21 °C
Densidad: 1.511
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000386
Núm. CAS: 349-58-6
EINECS: 206-488-3