Cloroacetato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10325.0E
A10325.30
A10325.0EEA
111
EUR
A10325.0E
A10325.30
Cloroacetato de metilo ≥99%
Cloroacetato de metilo
Purity: 99+%
CAS No.: 96-34-4
Molecular Formula: ClCH2CO2CH3
Formula Weight: 108.52
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4220
Melting Point: -32°
Boiling Point: 128-130°
Beilstein Reference: 506255
Merck Reference: 14,6042
UN No.: 2295
MDL No.: MFCD00000931
Formula:
C₃H₅ClO₂ Pto. Ebullición: 128…130 °C Pto. de fusión: –32 °C Densidad: 1,236 Pto. de inflamación: 51 °C (123 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000931 Núm. CAS: 96-34-4 EINECS: 202-501-1 UN: 2295 ADR: 6.1,I Índice Merck: 14,6042 |