2,4,5-Trimetiloxazol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4,5-Trimetil-1,3-oxazol
A10328.06 A10328.14
A10328.06EA 42.8 EUR
A10328.06 A10328.14
2,4,5-Trimetiloxazol ≥97%
2,4,5-Trimetiloxazol
Purity: 97% CAS No.: 20662-84-4 Molecular Formula: C6H9NO Formula Weight: 111.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4420 Odour: Pungent Boiling Point: 133-134° Beilstein Reference: 107043 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005308
Formula: C₆H₉NO
MW: 111,14 g/mol
Pto. Ebullición: 133…134 °C
Densidad: 0,964
Pto. de inflamación: 33 °C (91 °F)
Número MDL: MFCD00005308
Núm. CAS: 20662-84-4
EINECS: 243-952-4
ADR: 3,III