Benciltributilamonio cloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10345.0E
A10345.22
A10345.36
A10345.0EEA
413
EUR
A10345.0E
A10345.22
A10345.36
Benciltributilamonio cloruro ≥98%
Benciltributilamonio cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 23616-79-7
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3N(CH2C6H5)Cl
Formula Weight: 311.94
Melting Point: 156-162°
Beilstein Reference: 3776210
Formula:
C₁₉H₃₄ClN Pto. de fusión: 156…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011849 Núm. CAS: 23616-79-7 EINECS: 245-787-3 UN: 3263 ADR: 8,II |