3-Piridilmetanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98%
CAS No.: 100-55-0
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 149°(300°F)
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: -8 to -6°
Boiling Point: 154°/28mm
Beilstein Reference: 107851
Merck Reference: 14,6527
MDL No.: MFCD00006407
Formula:
C₆H₇NO Pto. Ebullición: 154 °C (28 mmHg) Pto. de fusión: –8 to –6 °C Densidad: 1,130 Pto. de inflamación: 149 °C (300 °F) |
Número MDL:
MFCD00006407 Núm. CAS: 100-55-0 EINECS: 202-864-6 Índice Merck: 14,6527 |