2,5-Dihidroxibenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10407.06
A10407.14
A10407.06EA
93.2
EUR
A10407.06
A10407.14
2,5-Dihidroxibenzoato de metilo ≥98%
2,5-Dihidroxibenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 2150-46-1
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 86-87°
MDL No.: MFCD00016464
Formula:
C₈H₈O₄ Pto. de fusión: 86…87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016464 Núm. CAS: 2150-46-1 EINECS: 218-427-8 |