1-Metil-2-tiourea ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10437.14
A10437.22
A10437.36
A10437.14EA
40
EUR
A10437.14
A10437.22
A10437.36
1-Metil-2-tiourea ≥97%
1-Metil-2-tiourea
Purity: 98+%
CAS No.: 598-52-7
Molecular Formula: C2H6N2S
Formula Weight: 90.15
pH: 7
Melting Point: 119-124°
Beilstein Reference: 506162
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004938
Formula:
C₂H₆N₂S Pto. de fusión: 119…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004938 Núm. CAS: 598-52-7 EINECS: 209-936-6 UN: 2811 ADR: 6.1,II |