Bromoacetato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bromoacetic ethyl ester
A10448.36
A10448.0E
A10448.22
A10448.36EA
106
EUR
A10448.36
A10448.0E
A10448.22
Bromoacetato de etilo ≥98%
Bromoacetato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 105-36-2
Molecular Formula: C4H7BrO2
Formula Weight: 167.00
Flash Point: 47°(117°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.506
Refractive Index: 1.4510
Appearance: Colourless
Melting Point: -38°
Boiling Point: 159°
UN No.: 1603
MDL No.: MFCD00000191
Formula:
BrCH₂COOCH₂CH₃ MW: 167 g/mol Pto. Ebullición: 159 °C Pto. de fusión: –38 °C Densidad: 1.506 Pto. de inflamación: 47 °C (117 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000191 Núm. CAS: 105-36-2 EINECS: 203-290-9 UN: 1603 ADR: 6.1 II |