2-Nitro-1,3,5-trimetoxibenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A10473.06
A10473.14
A10473.22
A10473.06EA
85.1
EUR
A10473.06
A10473.14
A10473.22
2-Nitro-1,3,5-trimetoxibenceno ≥98%
2-Nitro-1,3,5-trimetoxibenceno
Purity: 98%
CAS No.: 14227-18-0
Molecular Formula: C9H11NO5
Formula Weight: 213.19
Melting Point: 150-153°
Beilstein Reference: 2277262
Formula:
C₉H₁₁NO₅ Pto. de fusión: 150…153 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016992 Núm. CAS: 14227-18-0 |