Pentaeritritol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A10520.0B
A10520.0I
A10520.30
A10520.0BEA
43
EUR
A10520.0B
A10520.0I
A10520.30
Pentaeritritol ≥98%
Pentaeritritol
Purity: 98+%
CAS No.: 115-77-5
Molecular Formula: C5H12O4
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 240°(464°F)
Melting Point: 260-264°
Boiling Point: 276°/30mm
Beilstein Reference: 1679274
Merck Reference: 14,7111
MDL No.: MFCD00004692
Formula:
C₅H₁₂O₄ MW: 136,15 g/mol Pto. Ebullición: 276 °C (30 mmHg) Pto. de fusión: 260…264 °C Densidad: 1,396 Pto. de inflamación: 240 °C (464 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004692 Núm. CAS: 115-77-5 EINECS: 204-104-9 Índice Merck: 14,7111 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...