5-Nitrobencimidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Nitro-1H-benzimidazole
A10524.18 A10524.30
A10524.18EA 37.2 EUR
A10524.18 A10524.30
5-Nitrobencimidazol ≥98%
5-Nitrobencimidazol
Purity: 98+% CAS No.: 94-52-0 Molecular Formula: C7H5N3O2 Formula Weight: 163.14 Melting Point: 207-211° Beilstein Reference: 7926
Formula: C₇H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 207…211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005604
Núm. CAS: 94-52-0
EINECS: 202-341-2