Bromoacetato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A10605.0B A10605.18 A10605.30
A10605.0BEA 293 EUR
A10605.0B A10605.18 A10605.30
Bromoacetato de metilo ≥98%
Bromoacetato de metilo
Purity: 98+% CAS No.: 96-32-2 Molecular Formula: C3H5BrO2 Formula Weight: 152.98 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.4585 Odour: Pungent Melting Point: -50° Boiling Point: 144-145° Beilstein Reference: 506256 UN No.: 2643 MDL No.: MFCD00000189
Formula: BrCH₂COOCH₃
Pto. Ebullición: 144…145 °C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 1,655
Pto. de inflamación: 62 °C (143 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000189
Núm. CAS: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
UN: 2643
ADR: 6.1,II