6-Nitrobenzotiazol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A10634.06 A10634.18
A10634.06EA 51.2 EUR
A10634.06 A10634.18
6-Nitrobenzotiazol ≥98%
6-Nitrobenzotiazol
Purity: 98+% CAS No.: 2942-06-5 Molecular Formula: C7H4N2O2S Formula Weight: 180.18 Melting Point: 173-177° Beilstein Reference: 7824
Formula: C₇H₄N₂O₂S
MW: 180,19 g/mol
Pto. de fusión: 173…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014569
Núm. CAS: 2942-06-5
EINECS: 220-933-9