4,4'-Difluorobenzofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10653.09
A10653.18
A10653.30
A10653.09EA
26.9
EUR
A10653.09
A10653.18
A10653.30
4,4'-Difluorobenzofenona ≥98%
4,4'-Difluorobenzofenona
Purity: 98+%
CAS No.: 345-92-6
Molecular Formula: C13H8F2O
Formula Weight: 218.20
Melting Point: 106-110°
Boiling Point: 170-172°/10mm
MDL No.: MFCD00000353
Formula:
C₁₃H₈F₂O Pto. Ebullición: 170…172 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 106…110 °C Densidad: 1,39 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000353 Núm. CAS: 345-92-6 EINECS: 206-466-3 |