2,5-Difeniloxazol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: PPO, 2,5-Difenil-1,3-oxazol
A10654.14 A10654.22 A10654.36
A10654.14EA 39.4 EUR
A10654.14 A10654.22 A10654.36
2,5-Difeniloxazol 99%
2,5-Difeniloxazol
Purity: 99% CAS No.: 92-71-7 Molecular Formula: C15H11NO Formula Weight: 221.26 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 360° MDL No.: MFCD00005306
Formula: C₁₅H₁₁NO
MW: 221,26 g/mol
Pto. Ebullición: 360 °C
Pto. de fusión: 70…74 °C
Densidad: 1,060
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005306
Núm. CAS: 92-71-7
EINECS: 202-181-3