4,5-Dimetiltiazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10785.06
A10785.14
A10785.22
A10785.06EA
51
EUR
A10785.06
A10785.14
A10785.22
4,5-Dimetiltiazol ≥98%
4,5-Dimetiltiazol
Purity: 98%
CAS No.: 3581-91-7
Molecular Formula: C5H7NS
Formula Weight: 113.18
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 157-158°
Beilstein Reference: 105694
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005336
Formula:
C₅H₇NS Pto. Ebullición: 157…158 °C Densidad: 1,070 Pto. de inflamación: 51 °C (123 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005336 Núm. CAS: 3581-91-7 EINECS: 222-703-3 ADR: 3,III |