Ácido 4-oxovalérico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 123-76-2
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.4415
Odour: Characteristic
pH: 2.5-3.0
Melting Point: 26-31°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 506796
Merck Reference: 14,5472
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002796
Formula:
C₅H₈O₃ Pto. Ebullición: 245…246 °C Pto. de fusión: 26…31 °C Densidad: 1,134 Pto. de inflamación: 137 °C (278 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002796 Núm. CAS: 123-76-2 EINECS: 204-649-2 UN: 3261 ADR: 8,III Índice Merck: 14,5472 |