2-Amino-4-metilbenzotiazol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10822.06
A10822.14
A10822.22
A10822.06EA
32.1
EUR
A10822.06
A10822.14
A10822.22
2-Amino-4-metilbenzotiazol 98%
2-Amino-4-metilbenzotiazol
Purity: 98%
CAS No.: 1477-42-5
Molecular Formula: C8H8N2S
Formula Weight: 164.22
Melting Point: 137-139°
Beilstein Reference: 129346
Formula:
C₈H₈N₂S Pto. Ebullición: 321 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 137…139 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005793 Núm. CAS: 1477-42-5 EINECS: 216-028-3 |