4-Cloro-o-fenilendiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Cloro-1,2-fenilendiamina, 4-Clorobenceno-1,2-diamina
A10823.14 A10823.22 A10823.36
A10823.14EA 75 EUR
A10823.14 A10823.22 A10823.36
4-Cloro-o-fenilendiamina 97%
4-Cloro-o-fenilendiamina
Purity: 97% CAS No.: 95-83-0 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD00011691
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142.59 g/mol
Pto. Ebullición: 280
Pto. de fusión: 70…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011691
Núm. CAS: 95-83-0
EINECS: 202-456-8