Cloruro de piridinio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Piridina HCl
A10871.0B A10871.18 A10871.30
A10871.0BEA 327 EUR
A10871.0B A10871.18 A10871.30
Cloruro de piridinio ≥98%
Cloruro de piridinio
Purity: 98% CAS No.: 628-13-7 Molecular Formula: C5H5N.HCl Formula Weight: 115.56 Melting Point: ca 145° Boiling Point: 222-224° MDL No.: MFCD00012802
Formula: C₅H₆ClN
MW: 115.56 g/mol
Pto. Ebullición: 222…224 °C
Pto. de fusión: ∼ 145 °C
Densidad: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012802
Núm. CAS: 628-13-7
EINECS: 211-027-4