m-Toluato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10893.18
A10893.30
A10893.18EA
53.8
EUR
A10893.18
A10893.30
m-Toluato de metilo ≥98%
m-Toluato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 99-36-5
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5160
Boiling Point: 113°/27mm
Beilstein Reference: 2043574
MDL No.: MFCD00008436
Formula:
C₉H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 113 °C (27 mmHg) Densidad: 1,062 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008436 Núm. CAS: 99-36-5 EINECS: 202-753-2 |