Alcohol furfurílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Furfurol
A10968.18
A10968.30
A10968.0B
A10968.18EA
27.5
EUR
A10968.18
A10968.30
A10968.0B
Alcohol furfurílico ≥98%
Alcohol furfurílico
Purity: 98%
CAS No.: 98-00-0
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Mild
Melting Point: -31°
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 106291
Merck Reference: 14,4305
UN No.: 2874
MDL No.: MFCD00003252
Formula:
C₅H₆O₂ Pto. Ebullición: 170…171 °C Pto. de fusión: –31 °C Densidad: 1,129 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003252 Núm. CAS: 98-00-0 EINECS: 202-626-1 UN: 2874 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,4305 |