3,4-Dihidroxibenzoato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11001.09
A11001.18
A11001.30
AB111834.0050
A11001.09EA
59
EUR
A11001.09
A11001.18
A11001.30
ABCRAB111834.0050
3,4-Dihidroxibenzoato de etilo ≥98%
3,4-Dihidroxibenzoato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 3943-89-3
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 132-135°
Beilstein Reference: 2097435
Formula:
C₉H₁₀O₄ Pto. de fusión: 132…135 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002199 Núm. CAS: 3943-89-3 EINECS: 223-529-0 |