Ácido cianoacético ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11045.0B
A11045.0I
A11045.30
A11045.0BEA
136
EUR
A11045.0B
A11045.0I
A11045.30
Ácido cianoacético ≥97%
Ácido cianoacético
Purity: 99%
CAS No.: 372-09-8
Molecular Formula: NCCH2CO2H
Formula Weight: 85.06
Flash Point: 107°(224°F)
Odour: Odourless
pH: 1.5
Melting Point: 64-69°
Boiling Point: 108°/15mm
Beilstein Reference: 506325
Merck Reference: 14,2689
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002677
Formula:
C₃H₃NO₂ Pto. Ebullición: 108 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 64…69 °C Densidad: >1,1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002677 Núm. CAS: 372-09-8 EINECS: 206-743-9 UN: 3261 ADR: 8,II Índice Merck: 14,2689 |