5-Clorouracilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Clorouracilo
A11084.06 A11084.14
A11084.06EA 49.7 EUR
A11084.06 A11084.14
5-Clorouracilo ≥98%
5-Clorouracilo
Purity: 98% CAS No.: 1820-81-1 Molecular Formula: C4H3ClN2O2 Formula Weight: 146.53 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 127173
Formula: C₄H₃ClN₂O₂
MW: 146,53 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006019
Núm. CAS: 1820-81-1
EINECS: 217-339-7