Tris(2-metoxifenil)fosfina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tris(o-methoxyphenyl)phosphine
A11096.03 A11096.06
A11096.03EA 45.8 EUR
A11096.03 A11096.06
Tris(2-metoxifenil)fosfina ≥98%
Tris(2-metoxifenil)fosfina
Purity: 98% CAS No.: 4731-65-1 Molecular Formula: C21H21O3P Formula Weight: 352.37 Melting Point: 196-204° Beilstein Reference: 2776186
Formula: C₂₁H₂₁O₃P
MW: 352.37 g/mol
Pto. de fusión: 196…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014892
Núm. CAS: 4731-65-1
EINECS: 225-235-8