4-Propilciclohexanona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A11126.14
A11126.22
A11126.14EA
142
EUR
A11126.14
A11126.22
4-Propilciclohexanona ≥99%
4-Propilciclohexanona
Purity: 99%
CAS No.: 40649-36-3
Molecular Formula: C9H16O
Formula Weight: 140.23
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4535
Boiling Point: 115°/36mm
Beilstein Reference: 2076023
MDL No.: MFCD00058690
Formula:
C₉H₁₆O Pto. Ebullición: 115 °C (36 mmHg) Densidad: 0,910 Pto. de inflamación: 86 °C (186 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00058690 Núm. CAS: 40649-36-3 EINECS: 406-810-4 |