Ftalimida potasica ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11134.0E A11134.22 A11134.36
A11134.0EEA 413 EUR
A11134.0E A11134.22 A11134.36
Ftalimida potasica ≥98%
Ftalimida potasica
Purity: 98+% CAS No.: 1074-82-4 Molecular Formula: C8H4KNO2 Formula Weight: 185.23 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3598719
Formula: C₈H₄KNO₂
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,63
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005887
Núm. CAS: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6