2-Mercapto-5-metilbencimidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Mercapto-5-metil-1H-bencimidazol, 1,3-Dihidro-5-metil-2H-bencimidazol-2-tiona
A11192.06
A11192.14
A11192.22
A11192.06EA
25.7
EUR
A11192.06
A11192.14
A11192.22
2-Mercapto-5-metilbencimidazol ≥98%
2-Mercapto-5-metilbencimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 27231-36-3
Molecular Formula: C8H8N2S
Formula Weight: 164.23
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 5083
Formula:
C₈H₈N₂S MW: 164,23 g/mol Pto. Ebullición: 349 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 295 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010617 Núm. CAS: 27231-36-3 EINECS: 248-350-5 |