Ácido 2-formilbenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11201.0B
A11201.18
A11201.30
A11201.0BEA
720
EUR
A11201.0B
A11201.18
A11201.30
Ácido 2-formilbenzoico ≥98%
Ácido 2-formilbenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 119-67-5
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.13
Flash Point: 198°(388°F)
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 742381
MDL No.: MFCD00003336
Formula:
C₈H₆O₃ Pto. Ebullición: 101 °C (0,4 mmHg) Pto. de fusión: 97…101 °C Densidad: 1,404 Pto. de inflamación: 198 °C (388 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003336 Núm. CAS: 119-67-5 EINECS: 204-342-3 |