Tris(3-clorofenil)fosfina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tris(m-clorofenil)fosfina
A11203.03 A11203.06 A11203.14
A11203.03EA 40 EUR
A11203.03 A11203.06 A11203.14
Tris(3-clorofenil)fosfina ≥98%
Tris(3-clorofenil)fosfina
Purity: 98% CAS No.: 29949-85-7 Molecular Formula: C18H12Cl3P Formula Weight: 365.63 Melting Point: 64-66° MDL No.: MFCD00013632
Formula: C₁₈H₁₂Cl₃P
MW: 365.63 g/mol
Pto. de fusión: 64…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013632
Núm. CAS: 29949-85-7
EINECS: 249-970-9