Butiltriclorosilano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11256.06
A11256.14
A11256.22
A11256.06EA
28.1
EUR
A11256.06
A11256.14
A11256.22
Butiltriclorosilano ≥97%
Butiltriclorosilano
Purity: 97+%
CAS No.: 7521-80-4
Molecular Formula: C4H9Cl3Si
Formula Weight: 191.56
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Acrid
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 1736032
UN No.: 1747
MDL No.: MFCD00013605
Formula:
C₄H₉Cl₃Si Pto. Ebullición: 142…143 °C Densidad: 1,160 Pto. de inflamación: 45 °C (113 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013605 Núm. CAS: 7521-80-4 EINECS: 231-381-3 UN: 1747 ADR: 8,II |