Ácido cólico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Ácido 3α,7α,12α-trihidroxi-5β-colan-24-oico
A11257.14
A11257.22
A11257.36
A11257.14EA
38.5
EUR
A11257.14
A11257.22
A11257.36
Ácido cólico ≥98%
Ácido cólico
Purity: 98+%
CAS No.: 81-25-4
Molecular Formula: C24H40O5
Formula Weight: 408.58
Melting Point: 199-202°
Beilstein Reference: 2822009
Merck Reference: 14,2203
Optical Rotation: +35 ± 2° (c=0.6 in ethanol)
MDL No.: MFCD00003672
Formula:
C₂₄H₄₀O₅ MW: 408,58 g/mol Pto. Ebullición: 545 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 199…202 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003672 Núm. CAS: 81-25-4 EINECS: 201-337-8 Índice Merck: 14,2203 |