2-Acetiltiazol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(Thiazol-2-yl)-1-ethanone
A11266.03
A11266.06
A11266.03EA
73.7
EUR
A11266.03
A11266.06
2-Acetiltiazol ≥99%
2-Acetiltiazol
Purity: 99%
CAS No.: 24295-03-2
Molecular Formula: C5H5NOS
Formula Weight: 127.17
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5480
Odour: Characteristic
Boiling Point: 89-91°/12mm
Beilstein Reference: 109803
MDL No.: MFCD00005324
Formula:
C₅H₅NOS MW: 127,17 g/mol Pto. Ebullición: 89…91 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 65,5 °C Densidad: 1,227 Pto. de inflamación: 78 °C (172 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005324 Núm. CAS: 24295-03-2 EINECS: 246-134-5 |