Tiofeno-2-carbohidrazida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Thiophenecarboxylic hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
A11270.06
A11270.14
A11270.06EA
53.5
EUR
A11270.06
A11270.14
Tiofeno-2-carbohidrazida ≥98%
Tiofeno-2-carbohidrazida
Purity: 98+%
CAS No.: 2361-27-5
Molecular Formula: C5H6N2OS
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 137-140°
Beilstein Reference: 114437
Formula:
C₅H₆N₂OS Pto. de fusión: 137…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005435 Núm. CAS: 2361-27-5 EINECS: 219-107-0 |