Ácido 2-metil-4-pentenoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methylpent-4-enoic acid
A11297.09
A11297.18
A11297.09EA
51.1
EUR
A11297.09
A11297.18
Ácido 2-metil-4-pentenoico ≥98%
Ácido 2-metil-4-pentenoico
Purity: 98%
CAS No.: 1575-74-2
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Characteristic
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1720987
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00015570
Formula:
C₆H₁₀O₂ MW: 114,14 g/mol Pto. Ebullición: 195 °C Densidad: 0,950 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015570 Núm. CAS: 1575-74-2 EINECS: 216-404-7 UN: 3265 ADR: 8,III |