2-Amino-4,6-dicloropirimidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,6-Dichloropyrimidin-2-ylamine
A11330.06
A11330.14
A11330.22
A11330.06EA
52.8
EUR
A11330.06
A11330.14
A11330.22
2-Amino-4,6-dicloropirimidina 98%
2-Amino-4,6-dicloropirimidina
Purity: 98%
CAS No.: 56-05-3
Molecular Formula: C4H3Cl2N3
Formula Weight: 164.00
Melting Point: 218-222°
Beilstein Reference: 118454
Formula:
C₄H₃Cl₂N₃ Pto. de fusión: 218…222 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006090 Núm. CAS: 56-05-3 EINECS: 200-253-9 |