Tetrafenil-1,2-etanodiol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,1,2,2-Tetraphenylethane-1,2-diol, Tetraphenylethylene glycol, Tetraphenyl-1,2-ethanediol
A11421.14
A11421.22
A11421.14EA
61.3
EUR
A11421.14
A11421.22
Tetrafenil-1,2-etanodiol ≥98%
Tetrafenil-1,2-etanodiol
Purity: 98%
CAS No.: 464-72-2
Molecular Formula: C26H22O2
Formula Weight: 366.46
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 174-180°
Beilstein Reference: 2061947
Merck Reference: 14,1100
MDL No.: MFCD00004448
Formula:
(C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂ MW: 366,46 g/mol Pto. Ebullición: 508 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 174…180 °C Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004448 Núm. CAS: 464-72-2 EINECS: 207-356-8 Índice Merck: 14,1100 |