1-Bromo-4-propoxibenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1-Bromo-4-n-propoxybenzene, 4-Propoxybromobenzene, 1-Bromo-4-propoxylbenzene
A11462.06 A11462.14
A11462.06EA 74.4 EUR
A11462.06 A11462.14
1-Bromo-4-propoxibenceno ≥98%
1-Bromo-4-propoxibenceno
Purity: 98% CAS No.: 39969-56-7 Molecular Formula: C9H11BrO Formula Weight: 215.10 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 238-240° MDL No.: MFCD00156160
Formula: C₉H₁₁BrO
Pto. Ebullición: 238…240 °C
Densidad: 1,356
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156160
Núm. CAS: 39969-56-7